Tisk…
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 CZK
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194.23
Bod tání: 77.5 °C
Hustota: 1.225
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043606
CAS číslo: 2216-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III