Tisk…
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962451-10G OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA 24600 CZK
APOSOR962451-10G APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023982
CAS číslo: 15821-13-3