Tisk…
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962445-1G OR962445-5G
APOSOR962445-1GEA 3230 CZK
APOSOR962445-1G APOSOR962445-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020367
CAS číslo: 1711-24-6