Tisk…
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962442-5G
APOSOR962442-5GEA 4860 CZK
APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007091
CAS číslo: 10112-15-9