Tisk…
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-CN-Phenyl)-Gly-OH, N-(4-Cyanophenyl)glycine
OR962439-500G
APOSOR962439-500GEA 2940 CZK
APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Bod tání: 237 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01464022
CAS číslo: 42288-26-6