Tisk…
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
OR962433-1G OR962433-5G
APOSOR962433-1GEA 3310 CZK
APOSOR962433-1G APOSOR962433-5G
(±)-4-Chlorostyrene oxide 97%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154.6
Hustota: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956179
CAS číslo: 2788-86-5
UN: 1993
ADR: 3 II