Tisk…
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
OR962381-25G OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA 9390 CZK
APOSOR962381-25G APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
Bod tání: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00467663
CAS číslo: 1755-15-3
EINECS: 626-974-2