N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Phe(3-CN)-OH
OR962365-5G
APOSOR962365-5GEA
2110
CZK
APOSOR962365-5G
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Vzorec:
C₁₅H₁₈N₂O₄ MW: 290,319 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00797560 CAS číslo: 131980-30-8 |