Tisk…
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962337-1G OR962337-5G
APOSOR962337-1GEA 1680 CZK
APOSOR962337-1G APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320859
CAS číslo: 161024-80-2