Tisk…
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962312-1G OR962312-500MG
APOSOR962312-1GEA 11210 CZK
APOSOR962312-1G APOSOR962312-500MG
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₉H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320843
CAS číslo: 136552-06-2