H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962286-100G
OR962286-25G
OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA
7210
CZK
APOSOR962286-100G
APOSOR962286-25G
APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Vzorec:
C₈H₁₈ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00237697 CAS číslo: 53956-05-1 |