Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Fmoc-Dab(Aloc)-OH
OR962282-1G
OR962282-25G
OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA
2200
CZK
APOSOR962282-1G
APOSOR962282-25G
APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Vzorec:
C₂₃H₂₄N₂O₆ MW: 424.453 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00798634 CAS číslo: 204316-32-5 |