Tisk…
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962280-1G OR962280-5G
APOSOR962280-1GEA 3740 CZK
APOSOR962280-1G APOSOR962280-5G
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06490519
CAS číslo: 46182-58-5