Tisk…
DDe-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1-Hydroxyethylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR962225-100G OR962225-25G OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA 11150 CZK
APOSOR962225-100G APOSOR962225-25G APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,2 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03001669
CAS číslo: 94142-97-9