Tisk…
4-Azido-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-4-Azido-Phe-OH
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 6220 CZK
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₄O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00238100
CAS číslo: 33173-53-4