Tisk…
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-1GEA 5590 CZK
APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02938037
CAS číslo: 32829-25-7