Tisk…
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962197-1G OR962197-500MG
APOSOR962197-1GEA 11210 CZK
APOSOR962197-1G APOSOR962197-500MG
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₂₁H₂₁NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683137
CAS číslo: 285996-72-7