Tisk…
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 2110 CZK
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Vzorec: C₇H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700823
CAS číslo: 852227-87-3