Tisk…
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 7250 CZK
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739053
CAS číslo: 39811-14-8