Tisk…
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 8200 CZK
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203728
CAS číslo: 773873-77-1