Tisk…
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962067-5G OR962067-1G
APOSOR962067-5GEA 1540 CZK
APOSOR962067-5G APOSOR962067-1G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈BrNO₂
Bod varu: 100…118 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115039
CAS číslo: 180695-79-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III