Tisk…
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-N-Alloc-4-piperidone
OR962024-1G
APOSOR962024-1GEA 9330 CZK
APOSOR962024-1G
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183578
CAS číslo: 306296-67-3