Tisk…
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961982-5G
APOSOR961982-5GEA 4370 CZK
APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159683
CAS číslo: 3034-41-1