Tisk…
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Phe(3-CN)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR961964-5G
APOSOR961964-5GEA 3580 CZK
APOSOR961964-5G
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₀N₂O₄
MW: 412,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797585
CAS číslo: 205526-36-9