Tisk…
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961957-1G OR961957-5G
APOSOR961957-1GEA 0 CZK
APOSOR961957-1G APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631985
CAS číslo: 263396-43-6