1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961921-1G
OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA
7840
CZK
APOSOR961921-1G
APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₅N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659673 CAS číslo: 189882-33-5 |