Tisk…
2-Ethynylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Methoxyphenyl acetylene, 1-Ethynyl-2-methoxybenzene
OR961886-25G OR961886-5G
APOSOR961886-25GEA 7110 CZK
APOSOR961886-25G APOSOR961886-5G
2-Ethynylanisole 98%
2-Ethynylanisole
Vzorec: C₉H₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839989
CAS číslo: 767-91-9