Tisk…
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961865-1G OR961865-25G
APOSOR961865-1GEA 0 CZK
APOSOR961865-1G APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001545
CAS číslo: 636-82-8