Tisk…
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloropinacolone
OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 2280 CZK
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Bod varu: 170…173 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035688
CAS číslo: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II