Tisk…
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethyl-D-phenylalanine
OR961781-1G OR961781-500MG
APOSOR961781-1GEA 12340 CZK
APOSOR961781-1G APOSOR961781-500MG
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 465500-97-4