Tisk…
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR961738-5G
APOSOR961738-5GEA 3440 CZK
APOSOR961738-5G
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-methylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199,2899 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114947
CAS číslo: 123387-50-8