Tisk…
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961595-10G OR961595-1G OR961595-5G
APOSOR961595-10GEA 15050 CZK
APOSOR961595-10G APOSOR961595-1G APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114163
CAS číslo: 42260-39-9