Tisk…
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 9920 CZK
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113641
CAS číslo: 737751-95-0