Tisk…
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, (cis-4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid tert-Butyl ester, cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
OR961541-100G OR961541-25G
APOSOR961541-100GEA 7340 CZK
APOSOR961541-100G APOSOR961541-25G
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.293 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844614
CAS číslo: 167081-25-6