Tisk…
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961527-10G OR961527-1G OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA 3060 CZK
APOSOR961527-10G APOSOR961527-1G APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410937
CAS číslo: 33332-30-8