Tisk…
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961526-1G OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 1370 CZK
APOSOR961526-1G APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840387
CAS číslo: 131690-61-4