Tisk…
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961473-1G OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA 1240 CZK
APOSOR961473-1G APOSOR961473-5G
5-(Trimethylsilyl)thiazole 95%
5-(Trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191506
CAS číslo: 79265-36-4