Tisk…
Fmoc-Cys-OH 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 2780 CZK
APOSOR961460-1G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₄S
MW: 343.4 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788178
CAS číslo: 135248-89-4