Tisk…
7-Octyn-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961239-10G OR961239-1G OR961239-5G
APOSOR961239-10GEA 8600 CZK
APOSOR961239-10G APOSOR961239-1G APOSOR961239-5G
7-Octyn-1-ol 96%
7-Octyn-1-ol
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632137
CAS číslo: 871-91-0