Tisk…
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961227-1G OR961227-250MG
APOSOR961227-1GEA 16040 CZK
APOSOR961227-1G APOSOR961227-250MG
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Boc-L-M-Tyrosine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632034
CAS číslo: 90819-30-0