Tisk…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 7940 CZK
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Vzorec: C₂₀H₁₉NO₃
Bod tání: 133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00673794
CAS číslo: 204376-55-6