Tisk…
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR961054-1G OR961054-5G
APOSOR961054-1GEA 0 CZK
APOSOR961054-1G APOSOR961054-5G
3-(Methylthio)-2,4-triazine 97%
3-(Methylthio)-2,4-triazine
Vzorec: C₄H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00490024
CAS číslo: 28735-21-9