Boc-L-Asp(OAll)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Boc-Asp(OAll)-OH, (S)-4-(Allyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoic acid
OR961039-25G
OR961039-5G
OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA
8600
CZK
APOSOR961039-25G
APOSOR961039-5G
APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Vzorec:
C₁₂H₁₉NO₆ MW: 273.3 g/mol Bod tání: 44…50 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00273398 CAS číslo: 132286-77-2 |