Boc-n-Me-abz-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960977-1G
OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA
4630
CZK
APOSOR960977-1G
APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00237567 CAS číslo: 141871-02-5 |