Tisk…
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960960-500G
APOSOR960960-500GEA 34060 CZK
APOSOR960960-500G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 124700-70-5