Tisk…
Boc-Cha-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960946-1G OR960946-25G OR960946-5G
APOSOR960946-1GEA 1540 CZK
APOSOR960946-1G APOSOR960946-25G APOSOR960946-5G
Boc-Cha-OH 97%
Boc-Cha-OH
Vzorec: C₁₄H₂₅NO₄
MW: 271,357 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00076896
CAS číslo: 37736-82-6