Tisk…
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960944-1G OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA 20470 CZK
APOSOR960944-1G APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109386
CAS číslo: 68751-05-3