Tisk…
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR960932-10G OR960932-1G OR960932-5G
APOSOR960932-10GEA 6550 CZK
APOSOR960932-10G APOSOR960932-1G APOSOR960932-5G
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate 98%
Methyl-7-azaindole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752938
CAS číslo: 394223-02-0