Tisk…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960927-1G OR960927-5G
APOSOR960927-1GEA 5790 CZK
APOSOR960927-1G APOSOR960927-5G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine 97%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethylamine
Vzorec: C₆H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060722
CAS číslo: 58981-35-4