Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960896-1G OR960896-5G
APOSOR960896-1GEA 1210 CZK
APOSOR960896-1G APOSOR960896-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol 95%
Imidazo[1,2-b]pyridazin-6-ol
Vzorec: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040161
CAS číslo: 57470-54-9